Learn More
Hématoxyline Trihydrate, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Description
L’hématoxyline est utilisée comme coloration en microscopie.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hematoxylin |
Point de fusion | 100°C |
Bio. colorant Certification | Pass Test |
Merck Index | 15, 4672 |
Poids de la formule | 302.28 |
Conditionnement | Bouteille en verre |
N° d’indice de couleur | 75290 |
Couleur | Beige |
Quantité | 25 g |
Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hematoxylin
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.