Learn More
Cole-Parmer™ Hémacytomètre
Economical Hemacytometer with Cover Slips is specially designed for counting erythrocytes and leukocytes.
Marque: Cole-Parmer™ 79001-00
218.88 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Two special counting chamber glass coverslips.
- Light transmission between 29 and 32%.
- This hemacytometer features high light transmission and brightly illuminated line.
- Double rulings are visible through a wide range of illumination.
- Neubauer rulings are 0.1 mm below cover glass.
- The H-shaped moat offers two counting areas.
- Fused rhodium on glass provides distinct lines.
- Two glass coverslips are included.
Spécification
Hémacytomètre | |
1Chaque | |
Cover Slips |
Neubauer | |
Pour le comptage des érythrocytes et des leucocytes |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Hémacytomètre > Pour le comptage des érythrocytes et des leucocytes
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu