Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de microtubes
Code produit. 15363178 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
169 (Tubes de 0,2 ml d’une taille maximale de 9,5 mm)
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15363178
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus pour s’assurer que les tubes contenus resteront dans leurs puits désignés même si la boîte est renversée ou basculée lorsque le couvercle est en place. Les boîtes de microtubes Fisherbrandtrade; ont un profil bas et s’adaptent à la plupart des congélateurs standard.
ulliStockage dans des congélateurs mécaniques ou en phase vapeur LN2 pour réduire les risques de dommages lors de l’élimination./liliS’adapte à la plupart des supports de congélateur standard/liliAvec séparateurs de puits en boîtes de 10/li/ul
Spécification
Type de bouchon Lid
Couleur Blanc
Matériau Carton
Forme Carré
Capacité 169 (Tubes de 0,2 ml d’une taille maximale de 9,5 mm)
Comprend Couvercle, séparateur de puits
Nbre de compartiments 169, 13 x 13 grilles
Type de produit Boîte de microtubes
Quantité 10 Pk.
Méthode de stockage Congélateurs mécaniques ou phase vapeur LN2
Dimensions (L x l x H) 13.3 x 13.3 x 2.9 cm
Longueur (métrique) 13.3 cm
Longueur (impériale) 5.2 in.
Largeur (métrique) 13.3 cm
Largeur (impériale) 5.2 in.
Hauteur (métrique) 2.9 cm
Hauteur (impériale) 1.1 in.