Learn More
Helios Italquartz Creusets en quartz
Excellents pour le stockage d’échantillons en laboratoire. Les creusets en quartz Helios Italquartz™ offrent une bonne résistance aux chocs thermiques jusqu’à 1000°C.
Marque:  Helios Italquartz 63P00006
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11755045
  • 86.84€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-09-2024
Description
  • Chimiquement inertes aux acides (sauf HF)
  • Disponibles dans une large gamme de volumes
  • Disponibles en couleur transparente ou translucide
  • Disponibles en forme haute ou basse
  • Résistants à la corrosion
Spécification
Spécification
Transparent
Quartz
20mL
38mm
Forme haute
1000°C
35mm
Creuset