Learn More
Helios Italquartz Creusets en quartz
Code produit. p-8011806
Click to view available options
Capacité (métrique):
15mL
20mL
25mL
30mL
50 ml
75mL
130mL
190mL
Diamètre (métrique) externe:
35mm
41mm
43mm
47mm
50mm
57mm
67mm
75mm
80mm
Couleur:
Translucide
Transparent
Description:
Forme courte
Forme haute
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11734906
Marque: Helios Italquartz 63F00515
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellents pour le stockage d’échantillons en laboratoire. Les creusets en quartz Helios Italquartz™ offrent une bonne résistance aux chocs thermiques jusqu’à 1000°C.
  • Chimiquement inertes aux acides (sauf HF)
  • Disponibles dans une large gamme de volumes
  • Disponibles en couleur transparente ou translucide
  • Disponibles en forme haute ou basse
  • Résistants à la corrosion
Spécification
Couleur Translucide
Description Forme courte
Matériau Quartz
Température max. (métrique) 1000°C
Capacité (métrique) 130mL
Diamètre (métrique) externe 80mm
Hauteur (métrique) 50mm
Product Type Creuset