Learn More
Helios Italquartz Creusets en quartz
Excellents pour le stockage d’échantillons en laboratoire. Les creusets en quartz Helios Italquartz™ offrent une bonne résistance aux chocs thermiques jusqu’à 1000°C.
Marque: Helios Italquartz 63F00513
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.03690kg
Description
- Chimiquement inertes aux acides (sauf HF)
- Disponibles dans une large gamme de volumes
- Disponibles en couleur transparente ou translucide
- Disponibles en forme haute ou basse
- Résistants à la corrosion
Spécification
Translucide | |
Quartz | |
50 ml | |
50mm |
Forme haute | |
1000°C | |
50mm | |
Creuset |