Learn More
Helios Italquartz Creusets en quartz
Excellents pour le stockage d’échantillons en laboratoire. Les creusets en quartz Helios Italquartz™ offrent une bonne résistance aux chocs thermiques jusqu’à 1000°C.
Marque: Helios Italquartz 63F00505
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chimiquement inertes aux acides (sauf HF)
- Disponibles dans une large gamme de volumes
- Disponibles en couleur transparente ou translucide
- Disponibles en forme haute ou basse
- Résistants à la corrosion
Spécification
Translucide | |
Quartz | |
15mL | |
25mm |
Forme courte | |
1000°C | |
41mm | |
Creuset |