Learn More
Helios Italquartz Creusets en quartz
Excellents pour le stockage d’échantillons en laboratoire. Les creusets en quartz Helios Italquartz™ offrent une bonne résistance aux chocs thermiques jusqu’à 1000°C.
Marque: Helios Italquartz 63P00010
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Description
- Chimiquement inertes aux acides (sauf HF)
- Disponibles dans une large gamme de volumes
- Disponibles en couleur transparente ou translucide
- Disponibles en forme haute ou basse
- Résistants à la corrosion
Spécification
Transparent | |
Quartz | |
30mL | |
38mm |
Forme haute | |
1000°C | |
43mm | |
Creuset |