Learn More
Helios Italquartz Creusets en quartz
Excellents pour le stockage d’échantillons en laboratoire. Les creusets en quartz Helios Italquartz™ offrent une bonne résistance aux chocs thermiques jusqu’à 1000°C.
Marque:  Helios Italquartz 63P00016
Code produit. 11704066
  • 239.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chimiquement inertes aux acides (sauf HF)
  • Disponibles dans une large gamme de volumes
  • Disponibles en couleur transparente ou translucide
  • Disponibles en forme haute ou basse
  • Résistants à la corrosion
Spécification
Spécification
Transparent
Quartz
190mL
80mm
Forme haute
1000°C
75mm
Creuset