Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Ultimate Control HL G1B, prise UE
Le modèle Hei-VAP Ultimate Control HL G1B ajoute de nombreuses fonctionnalités intelligentes au Hei-VAP Ultimate.
Marque:  Heidolph™ Instruments 575-02110-00
Code produit. 17333350
  • 6875.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ajoute de nombreuses fonctionnalités intelligentes à Hei-VAP Ultimate, ainsi qu’une vue d’ensemble de tous les paramètres et du procédé en cours.
  • Écran tactile de 7 po pour contrôler tout le système, y compris le vide et la température de refroidissement
  • Modèle de levage manuel avec verrerie diagonale G1 revêtue de plastique et transparente
  • Pour une surveillance précise, le pictogramme de l’afficheur représente également les fonctions actives
  • Boutons distincts pour un accès rapide : bouton de droite pour un contrôle direct du vide, bouton de gauche pour la rotation
  • Réglage des valeurs via l’écran tactile ou les boutons d’accès rapide distincts
  • Accès direct à deux favoris sur l’écran de démarrage
  • Bibliothèque de solvants extensible. Vous pouvez également transférer vos propres favoris vers d’autres périphériques à l’aide d’une clé USB
  • Définissez et enregistrez les procédés d’évaporation (rampes)
  • Procédez à une évaporation automatique avec le programme dynamique AUTOaccurate (DAA). Pratique et personnalisable : de l’évitement de la mousse à une évaporation très efficace
  • Interfaces USB et Micro SD plus LAN / RS-232 (compatible Lab 4.0)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5 L
Évaporateur rotatif à levage manuel
Prise EU
Nom du produit
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Ultimate Control HL G1B, prise UE > Type : Évaporateur rotatif à levage manuel ; capacité (métrique) : 5 L