Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Core HL G3B XL
Un concept d’exploitation axé sur l’essentiel : transparent avec accès aux paramètres de base, à savoir la vitesse de rotation et la température du bain chauffant à tout moment.
Marque: Heidolph™ 571-01315-00
3850.81 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Affichage numérique clair indiquant les valeurs réelles et les valeurs de consigne
- Deux boutons avec contrôle dynamique pour régler la vitesse de rotation et la température du bain chauffant : rotation rapide pour les grands sauts, rotation lente pour un réglage précis des valeurs de consigne
- La fonction de verrouillage permet d’éviter tout changement accidentel de ces valeurs
- Le système intuitif des éclairages annulaires LED rend les fonctions activées clairement visibles, même à distance
- Réglage facile de la profondeur d’immersion jusqu’à 155 mm et angle d’inclinaison de 20° à 80°
- Fonction de veille et avertissement de chaleur résiduelle à des températures de bain chauffant supérieures à 50°C
- Modèle de levage manuel avec verrerie verticale G3 XL revêtue de plastique transparent - Obtenez des taux d’évaporation plus élevés grâce à une surface de refroidissement étendue de 2 200 cm2
- Le bouton de veille arrête toutes les fonctions
Spécification
Prise EU | |
Évaporateur rotatif à levage manuel |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heidolph™ Hei-VAP Core HL G3B XL > Prise EU
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu