Learn More
Heidolph™ Kit HEI-FLOW Silver 2
Cet ensemble comprend une pompe Hei-FLOW Value 06, une tête de pompe SP standard de 2,5 mm, des tubulures en Tygon et en silicone de 1 m chacune.
Marque: Heidolph™ 523-50068-00
2402.97 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cet ensemble comprend :
- Hei-FLOW Value 06
- Tête de pompe SP standard de 2.5 mm
- Tubulures en Tygon™ (standard) et en silicone (Ø interne de 6,4 mm) de 1 m chacune
Spécification
Prise EU | |
LED | |
230 V |
Numérique à vitesse variable | |
IP33 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
8Heures
8Minutes
26Secondes
40 -
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heidolph™ Kit HEI-FLOW Silver 2 > Prise EU
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu