Learn More
Laboratoires Anios™ Doses de détergent Oxy Floor
Nettoyage et désinfection à large spectre pour les sols et les surfaces, pendant la période épidémique. Activité de haut niveau contre Clostridium difficile, Norovirus, Rotavirus, Mycobacterium terrae et avium...
Marque: Laboratoires Anios™ 2131234FX
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Désinfectant détergent pour sols et surfaces :
- Libération d’acide peracétique en poudre
- Poudre blanche avec faible granulométrie
- Poudre hygroscopique (à conserver à l’écart de l’humidité)
- pH du produit dilué (0,5%) : environ 9,3
- Densité : 0,91
- Formulation sans perborate
- Sans odeur caractéristique après dilution
- Solution de couleur bleue après dilution
- Durée d’utilisation : 8 heures
Spécification
Détergent Oxy Floor | |
Nettoyant désinfectant Oxy’floor à large spectre pour sols et surfaces | |
25 g |
Paquet | |
100/paquet |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium percarbonate,quarternary amoniumcompounds, benzyl-C12-14-alkyldimethylchlorides
Prévention Ebola
Taille: 4.2 MB
ANI025 FT Oxy Floor
Taille: 484.5 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Laboratoires Anios™ Doses de détergent Oxy Floor > Taille : 25 g
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu