Learn More
Heidolph Hei-CHILL 400 Pro Circulating Chiller
Dimensions compactes avec une puissance de refroidissement de 400 watts pour de nombreuses tâches d'évaporation.
3895.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 1.5 to 4.0 L |
---|---|
Type de condenseur | Air-cooled |
Puissance de refroidissement | 400 W at 20°C |
Débit | 6 L/min. |
À utiliser avec (équipement) | Rotary Evaporators |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17987140
|
Heidolph
591-01640-00 |
Fiche UE |
3895.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce modèle compacte avec une puissance de refroidissement de 400 watts est idéal pour de nombreuses tâches d'évaporation en laboratoire
- Poids plume compacte pour un positionnement flexible sur la paillasse, dans la hotte ou, grâce à la puissance de pompage élevée, même sous la paillasse
- Durable et écologique grâce à l'utilisation de réfrigérants naturels (R-290) et une commande optimisée
- Interface RS-232 pour la commande via un Hei-VAP Expert Control ou Ultimate Control ou via les solutions de logiciel de laboratoire Heidolph
- Très peu de bruit de fonctionnement pour travailler sans interruption
Spécification
1.5 to 4.0 L | |
400 W at 20°C | |
Rotary Evaporators | |
Refroidisseur / recycleur | |
230 V |
Air-cooled | |
6 L/min. | |
-10°C up to 40°C | |
230 V/50 Hz |