missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph Hei-CHILL 400 Pro Circulating Chiller

Dimensions compactes avec une puissance de refroidissement de 400 watts pour de nombreuses tâches d'évaporation.

Marque:  Heidolph 591-01640-00

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17987140

  • 3895.00€ / 1 pièce

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Ce modèle compacte avec une puissance de refroidissement de 400 watts est idéal pour de nombreuses tâches d'évaporation en laboratoire

  • Poids plume compacte pour un positionnement flexible sur la paillasse, dans la hotte ou, grâce à la puissance de pompage élevée, même sous la paillasse
  • Durable et écologique grâce à l'utilisation de réfrigérants naturels (R-290) et une commande optimisée
  • Interface RS-232 pour la commande via un Hei-VAP Expert Control ou Ultimate Control ou via les solutions de logiciel de laboratoire Heidolph
  • Très peu de bruit de fonctionnement pour travailler sans interruption
Spécification

Spécification

1.5 to 4.0 L
400 W at 20°C
Rotary Evaporators
Refroidisseur / recycleur
230 V/50 Hz
Air-cooled
6 L/min.
-10°C up to 40°C
Fiche UE
230 V
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis