Learn More
Keystone Cleanroom Products Heavy Duty Sterilization Wraps
These wrappers provide an excellent microbial barrier. Ideal for pharmaceutical production applications. For use in steam, ethylene oxide and hydrogen peroxide sterilization processes.
Marque: Keystone Cleanroom Products KCRP1-300-1212
399.95 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Manufactured and packaged in a certified ISO8 Cleanroom
- 2-Ply
- Clean, no cellulose
- Strong, rip and tear resistant 50 gsm SMS material
- An extensive range of sizes available means less cutting
- Hydrophobic barrier allows sterilization gasses, but prevents liquid and microbial penetration
- Sub packed into sealed labeled poly bags with lot number and date of manufacture for complete traceability
- Certificate of Conformance sent with each shipment
- Made in the USA
sterilization, sterilization sheets, sterilization wraps, autoclavable wraps
Spécification
50 gsm | |
Autoclavable | |
Aucun | |
Single-use | |
Non-woven Fabric | |
50 gsm | |
50 gsm | |
30.5 cm | |
30.5 cm |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
CoC | |
Light Blue | |
Steam Sterilization | |
Non stérile | |
Oui | |
12 in | |
12 in |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
522114-02 | Certificat de conformité | 28/02/2024 | KCRP1-300-1212 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
14Heures
21Minutes
25Secondes
37