Learn More
Thermo Scientific™ Films de scellage pour instruments de scellage à chaud de microplaques ALPS™
Gagnez du temps et faites des économies tout en améliorant l’intégrité de l’étanchéité avec ces instruments de scellage à chaud de microplaques. Permet de récupérer les échantillons puis de sceller à nouveau la plaque.
Marque: Thermo Scientific™ AB-3738
1510.07 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Description
Gagnez du temps et faites des économies tout en améliorant l’intégrité de l’étanchéité avec les joints thermiques Thermo Scientific™ pour instruments de scellage à chaud de microplaques ALPS™. Idéal pour les applications de stockage, le scellage à chaud permet de récupérer les échantillons puis de sceller à nouveau la microplaque. Lors d’un scellage à chaud, le matériau de scellage est tout d’abord positionné sur la microplaque (tous les puits doivent comporter un rebord surélevé). De la chaleur est appliquée de manière uniforme pendant quelques secondes, ce qui entraîne l’adhérence du matériau de scellage sur le rebord surélevé pour obtenir une étanchéité parfaite.
Feuille et film thermosoudable ABgène• Joint transparent résistant
• Easy Pierce
Spécification
Feuille | |
Aluminium | |
Non autoclavable | |
1 | |
610 m x 78 mm | |
Général ; à long terme | |
ALPS 5000 et ALPS 3000 | |
Abgene™ | |
Non | |
-80°C à +120°C | |
Polypropylène, polyéthylène | |
Oui |
Life Science Reagents, DMSO | |
Non stérile | |
96 | |
1 | |
Idéal pour la gestion des composés et les applications de sélection à haut débit, convient à la PCR | |
Roll | |
Joint thermique pour l’automatisation | |
Polypropylène | |
Oui | |
Toutes les formes de puits | |
Applications générales |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Thermo Scientific Matrix
Offres exclusives sur les solutions de stockage : tubes de stockage, équipements et accessoires.
Améliorez votre laboratoire avec des consommables et des équipements de stockage de qualité supérieure à des prix imbattables.Code promotionnel: 25075Expire: 2025-06-30
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28