Learn More
Thermo Scientific™ Films de scellage pour instruments de scellage à chaud de microplaques ALPS™
Description
Gagnez du temps et faites des économies tout en améliorant l’intégrité de l’étanchéité avec les joints thermiques Thermo Scientific™ pour instruments de scellage à chaud de microplaques ALPS™. Idéal pour les applications de stockage, le scellage à chaud permet de récupérer les échantillons puis de sceller à nouveau la microplaque. Lors d’un scellage à chaud, le matériau de scellage est tout d’abord positionné sur la microplaque (tous les puits doivent comporter un rebord surélevé). De la chaleur est appliquée de manière uniforme pendant quelques secondes, ce qui entraîne l’adhérence du matériau de scellage sur le rebord surélevé pour obtenir une étanchéité parfaite.
Caractéristiques :
- Fonctionnement rapide
- Sûrs pour les échantillons thermosensibles
- Conçus pour des performances fiables avec les instruments Thermo Scientific ALPS, notamment les modèles ALPS 3000, ALPS 25 et ALPS 50 V
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre par carton | Rouleau de 1 |
| Dimensions (L x l) | 610 m x 78 mm |
| Format | Roll |
| À utiliser avec (équipement) | ALPS 3000 |
| Type de produit | Film, joint ou applicateur |
| Perçable | Non |
| Plage de températures (métrique) | -80°C à +120°C |
| Plate Compatibility | Plaques à 96 puits, plaques à 384 puits |