Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachets pour stérilisation à la vapeur en Tyvek™ à thermoscellage
Heat Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches provide a strong barrier from microbial contamination.
626.00€ - 3735.00€
Spécification
Type de produit | Autoclave Bag |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Matériau | HDPE |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17717807
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0306 |
6 x 3 in |
836.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17747807
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0608 |
8 x 6 in |
672.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17757807
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0612 |
12 x 6 in |
836.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17777807
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0810 |
10 x 8 in |
1205.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17787807
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0815 |
15 x 8 in |
1255.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17797807
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1020 |
20 x 10 in |
1895.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17707817
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1030 |
30 x 10 in |
3055.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17717817
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1212 |
12 x 12 in |
1715.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17727817
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1217 |
17 x 12 in |
1965.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17737817
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1218 |
18 x 12 in |
2130.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17747817
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1224 |
24 x 12 in |
2880.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17757817
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1617 |
17 x 16 in |
2880.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17767817
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1822 |
22 x 18 in |
3045.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17777817
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS2418 |
18 x 24 in |
2585.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17787817
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS2424 |
24 x 24 in |
3735.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17797817
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS2430 |
30 x 24 in |
2360.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17737807
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0415 |
4 x 15 in |
1050.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17767807
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0625 |
6 x 25 in |
1880.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17727807
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0308 |
3 x 8 in |
626.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Great choice for equipment parts that are heavy, have sharp edges, or packaging that requires surface sanitization post-sterilization
- DuPont Tyvek™/Polyester-based flexible film is lint-free, moisture and puncture resistant, extremely tough, and designed to be autoclaved
- The Tyvek™ side offers high breathability while providing a strong barrier from microbial contamination
- The clear film side offers high clarity along with strength and durability
- Should be heat sealed closed using a validate-able impulse, or continuous band heat sealer
- Each pouch has a CLASS A process indicator, which changes from pink to dark brown when exposed to steam
- When the peel-able seals are opened, virtually no airborne particulates are generated
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Works with both Impulse and Continuous Band Sealers
Spécification
Autoclave Bag | |
Blanc | |
HDPE | |
Yes |
Autoclavable | |
Single-use | |
Non-sterile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Keystone Cleanroom Products Sachets pour stérilisation à la vapeur en Tyvek™ à thermoscellage