Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachets pour stérilisation à la vapeur en Tyvek™ à thermoscellage
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17717817 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
3 x 8 in
6 x 3 in
8 x 6 in
10 x 8 in
12 x 6 in
15 x 8 in
4 x 15 in
6 x 25 in
12 x 12 in
17 x 12 in
17 x 16 in
18 x 12 in
18 x 24 in
20 x 10 in
22 x 18 in
24 x 12 in
24 x 24 in
30 x 10 in
30 x 24 in
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
Code produit. 17717817
Marque: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKHS1212
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Heat Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches provide a strong barrier from microbial contamination.
  • Grand choix pour les pièces d’équipement lourdes, à bords tranchants ou pour les emballages nécessitant une désinfection de surface après stérilisation
  • Le film flexible en Tyvek™ DuPont / PE est non pelucheux, résistant à l’humidité et aux perforations, extrêmement résistant et conçu pour être autoclavé
  • Le côté en Tyvek™ offre une grande respirabilité tout en offrant une excellente barrière contre la contamination microbienne
  • Le côté film transparent offre une excellente clarté, ainsi que solidité et durabilité
  • Doit être thermoscellé à l’aide d’un thermoscellant à bande continue ou à impulsion valide
  • Chaque sachet est doté d’un indicateur de procédé de classe A, qui passe du rose au brun foncé lorsqu’il est exposé à la vapeur
  • Lorsque les joints pelables sont ouverts, pratiquement aucune particule en suspension dans l’air n’est générée
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Fonctionne avec les scelleuses à bande pulsée et continue
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon Scellage à chaud
Couleur Blanc
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
Matériau HDPE
Stérilité Non-sterile
Sans latex Yes
Quantité 500/paquet
Dimensions (L x l) 12 x 12 in
Longueur (impériale) 12 in.
Longueur (métrique) 30.5 cm
Largeur (impériale) 12 in.
Largeur (métrique) 30.5 cm
Type de produit Autoclave Bag