Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoclave Pouch, with Steam Indicator Dot
Tyvek Pouch that offers high breathability while providing a barrier from microbial contamination after sterilization.
Marque: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB24X36
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construction 100 % Tyvek pour la résistance et la barrière microbienne
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur
- Joints d’usine résistants
- Fermeture thermoscellée
- Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique et des composants
- Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
- Améliore l’efficacité du service de préparation des pièces
Spécification
Blanc | |
Équipement pharmaceutique | |
Tyvek | |
61 x 91,4 cm (24 x 36 in) |