Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet pour autoclave 1073B en Tyvek, avec point indicateur de vapeur
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
106,7 x 91,4 cm (42 x 36 in)
121,9 x 91,4 cm (48 x 36 in)
145 x 145 cm (57 x 57 in)
15,2 x 7,6 cm (6 x 3 in)
152,4 x 91,4 cm (60 x 36 in)
35,6 x 2,54 cm (14 x 1 in)
40,6 x 30,5 cm (16 x 12 in)
45,7 x 38,1 cm (18 x 15 in)
61 x 91,4 cm (24 x 36 in)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in)
81 x 81 cm (32 x 32 in)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in)
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Description
- Construction 100 % Tyvek pour la résistance et la barrière microbienne
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur
- Joints d’usine résistants
- Fermeture thermoscellée
- Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique et des composants
- Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
- Améliore l’efficacité du service de préparation des pièces
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 176 oz. |
| Capacité (métrique) | 5,2 L |
| Certifications/Conformité | COC |
| Type de bouchon | Scellage à chaud |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
| À utiliser avec (équipement) | Équipement pharmaceutique |
| Matériau | Tyvek |
| Afficher plus |