Learn More
3M™ Indicateurs biologiques Attest™
Contrôlent l’efficacité du processus de stérilisation à la vapeur et donnent les résultats dans les 48 heures suivant l’incubation. Les indicateurs biologiques 3M™ Attest™ offrent la meilleure garantie de stérilité en testant le stérilisateur avec des spores très résistants quantifiables.
Marque: 3M™ 7000002535
Description
- Facile à utiliser et à interpréter grâce à l’affichage visuel en couleurs
- Les indicateurs biologiques autonomes réduisent considérablement la possibilité de contamination
- Minimise les faux positifs
Spécification
Autoclavable | |
Rose à marron | |
100/paquet |
EN886-1-2 et ISO 11138-1-3 | |
Indicateur biologique |