Learn More
Buerkle™ Flacons de réactifs carrés à col étroit en PEHD Code produit.: 15376418
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Buerkle™ Flacons de réactifs carrés à col étroit en PEHD
Code produit. 15376418 Tous les produits Bürkle Produits
250 mL
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 ml
Code produit. 15376418
Marque: Buerkle™ 03420250
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le flacon de réactif à col large est particulièrement adapté au stockage, à l’emballage, à la prise d’échantillons, à l’échantillonnage et au transport des granulés et des milieux de culture en pâte.
  • PEHD, transparent
  • Bouchon à vis inviolable, bleu en PP
  • Approbation des Nations Unies pour les marchandises en vrac
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe du col 45 mm
Dimensions (L x l x H) 59 x 59 x 130 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 35 mm
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Matériau HDPE
D.I. du col (métrique) 35 mm
Poids (métrique) 0,0395 kg
Largeur (métrique) 59 mm
Couleur de bouchon Bleu
Certifications/Conformité Approbation ONU
Closure Included Oui
Forme Carré
Hauteur (métrique) 130 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Nom du produit
Buerkle™ Flacons de réactifs carrés à col étroit en PEHD >