Learn More
Kautex™ Flacons à col étroit carrés en PEHD
Fabriqués en PEHD pour une solidité et une durabilité. Les flacons à col étroit carrés en PEHD Kautex™ sont facilement stockés et permettent d’économiser de l’espace dans le laboratoire grâce à une forme carrée.
Marque:  Kautex™ 2000083972
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 5.36800kg
Code produit. 17838157
  • 293.90€ / 122 pièces
Expédition estimée: 24-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Section transversale carrée
  • Zone d’écriture encastrée
  • Sans bouchon. Quatre types de bouchons disponibles séparément
  • Idéal pour les liquides, étanche
Application :
  • emballage
  • envoi d’échantillons
  • transport
  • stockage
Spécification
Spécification
0,5 L
17 mm
PEHD
Non
Carré
Flacon à col étroit
Naturel
Conditionnement, envoi des échantillons, transport, stockage
Étroit
Étroit
170 mm
74 mm