Learn More
Buerkle™ Flacons à col large scellable en PEBD
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
1 000 ml
2000 mL
Description
- HDPE
- Étanche
- Facile à remplir grâce à une ouverture à col large
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1 000 ml |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 50 mm |
Matériau | HDPE |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 186 mm |
Diamètre (métrique) | 100 mm |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Documents
Scientific Resources
Flyers
Topsellers transport echantillons
Taille: 486.9 kB
Topsellers sample transport
Taille: 484.9 kB
Topsellers etiquettes
Taille: 696.5 kB
Topsellers control seals
Taille: 693.6 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%
Les joints SampleSafe sont disponibles en tant qu’accessoires
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Flacons à col large scellable en PEBD >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu