Learn More
Buerkle™ Flacon carré à col étroit Code produit.: 17240574
Ajouter au panier
Buerkle™ Flacon carré à col étroit
Code produit. 17240574 Tous les produits Bürkle Produits
50 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 mL
50 ml
100 ml
Code produit. 17240574
Marque: Buerkle™ 03310050
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon carré économique pour le conditionnement et le stockage de liquides, poudres et granulés.
  • PEHD, transparent, anti-éclaboussures
  • Zone d’écriture spéciale pour les marquages ou les caractères manuels
  • Étanche
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 33 mm
Largeur (métrique) 43 mm
Filetage (métrique) 18 mm
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 77 mm
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Flacon carré à col étroit >