Learn More
Kartell™ Entonnoirs à usage général en PEHD
Fabriqués en PEHD pour une excellente robustesse et une résistance chimique optimale. Les entonnoirs polyvalents en PEHD Kartell™ assurent la sécurité et la précision lors du remplissage des flacons en laboratoire.
Marque: Kartell™ 0017200
22.61 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21744" pour bénéficier de cette offre.
Description
Fabriqués en PEHD pour une excellente robustesse et une résistance chimique optimale.Les entonnoirs polyvalents en PEHD Kartell™ assurent la sécurité et la précision lors du remplissage des flacons en laboratoire.
- Conviennent à une vaste gamme de liquides
- Le support sur le rebord réduit le débordement potentiel
- La nervure extérieure élimine la contre-pression
- Œillet de suspension pour le stockage
Spécification
110 mm | |
14.7 mm | |
Convient à une vaste gamme de liquides |
300 ml | |
PEHD | |
38 mm |