Learn More
Kartell™ Entonnoirs à usage général en PEHD
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
80 mm
110 mm
130 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
14.7 mm
20 mm
13 mm
Longueur (métrique) du tube:
27 mm
38 mm
43 mm
Capacité (métrique):
100 ml
300 ml
450 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
Fabriqués en PEHD pour une excellente robustesse et une résistance chimique optimale.Les entonnoirs polyvalents en PEHD Kartell™ assurent la sécurité et la précision lors du remplissage des flacons en laboratoire.
- Conviennent à une vaste gamme de liquides
- Le support sur le rebord réduit le débordement potentiel
- La nervure extérieure élimine la contre-pression
- Œillet de suspension pour le stockage
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 80 mm |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Diamètre (métrique) de la tige | 13 mm |
| Matériau | PEHD |
| À utiliser avec (application) | Convient à une vaste gamme de liquides |
| Longueur (métrique) du tube | 27 mm |