Learn More
Molecular Probes™ HCS NuclearMask™ Stains
Identifiez facilement les noyaux cellulaires et d’autres caractéristiques d’intérêt lors des dosages d’analyse à haute densité (HCS) grâce aux colorations polyvalentes bleue, rouge et rouge profond HCS NuclearMask, qui peuvent être utilisées avec des cellules vivantes et fixées et dans les analyses multiparamétriques.
323.00€ - 327.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Instrument à grande capacité |
---|---|
Méthode de détection | Fluorescence |
Gamme de produits | NuclearMask™ |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Type d’étiquette | Colorant fluorescent |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10726885
|
Molecular Probes™
H10325 |
Bleu |
323.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10535874
|
Molecular Probes™
H10326 |
Rouge |
324.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10338584
|
Molecular Probes™
H10294 |
Rouge foncé, rouge profond |
327.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiez facilement les noyaux cellulaires dans les dosages d’analyse à haute densité (HCS) grâce aux colorations polyvalentes bleue, rouge et rouge profond HCS NuclearMask, qui survivent aux méthodes standard de fixation à base de formaldéhyde et de perméabilisation à base de détergent et peuvent être appliquées aux cellules vivantes et fixées. Étant donné que leurs colorants sont facilement discriminés d’autres fluorophores, les colorations HCS NuclearMask peuvent être utilisées dans des analyses multiparamétriques. Elles peuvent également marquer l’ensemble de la cellule (c.-à-d. le cytoplasme et le noyau) et fournir une toile de fond précise pour évaluer les caractéristiques d’intérêt.
Les colorations polyvalentes bleue HCS NuclearMask, rouge HCS NuclearMask et rouge profond HCS NuclearMask peuvent être utilisées pour mesurer la teneur en ADN et effectuer une démarcation cellulaire avec des cellules fixées au formaldéhyde sur des plateformes d’imagerie et d’analyse à haut contenu (HCS). Les colorations bleue HCS NuclearMask, rouge HCS NuclearMask et rouge profond HCS NuclearMask ont des maxima d’excitation / d’émission de 355 / 460 nm, 622 / 645 nm et 638 / 686 nm, respectivement, lorsqu’elles sont liées à l’ADN. La coloration bleue HCS NuclearMask est facilement discriminée à partir de fluorophores de longueur d’onde visible et proche IR, la coloration rouge HCS NuclearMask est facilement discriminée à partir de fluorophores fluorescents verts et même orange, et le rouge profond HCS NuclearMask est facilement discriminé à partir de fluorophores de longueur d’onde visible lorsqu’il est utilisé dans des analyses multiparamétriques.Si la coloration cellulaire totale est souhaitée, les colorations HCS CellMask marquent la cellule entière (cytoplasme et noyau) et fournissent une toile de fond précise sur laquelle évaluer les caractéristiques qui vous intéressent. Les colorations HCS CellMask sont disponibles dans différentes couleurs pour une flexibilité de multiplexage. Des quantités suffisantes de volume sont fournies pour colorer dix plaques à 96 puits à l’aide d’un volume de dosage de 100 µl par puits.
Spécification
Instrument à grande capacité | |
NuclearMask™ | |
Colorant fluorescent | |
Noyau, acides nucléiques, Nucleus |
Fluorescence | |
Température ambiante | |
Coloration |