Learn More
Molecular Probes™ HCS NuclearMask™ Stains
Description
Identifiez facilement les noyaux cellulaires dans les dosages d’analyse à haute densité (HCS) grâce aux colorations polyvalentes bleue, rouge et rouge profond HCS NuclearMask, qui survivent aux méthodes standard de fixation à base de formaldéhyde et de perméabilisation à base de détergent et peuvent être appliquées aux cellules vivantes et fixées. Étant donné que leurs colorants sont facilement discriminés d’autres fluorophores, les colorations HCS NuclearMask peuvent être utilisées dans des analyses multiparamétriques. Elles peuvent également marquer l’ensemble de la cellule (c.-à-d. le cytoplasme et le noyau) et fournir une toile de fond précise pour évaluer les caractéristiques d’intérêt.
Si la coloration cellulaire totale est souhaitée, les colorations HCS CellMask marquent la cellule entière (cytoplasme et noyau) et fournissent une toile de fond précise sur laquelle évaluer les caractéristiques qui vous intéressent. Les colorations HCS CellMask sont disponibles dans différentes couleurs pour une flexibilité de multiplexage. Des quantités suffisantes de volume sont fournies pour colorer dix plaques à 96 puits à l’aide d’un volume de dosage de 100 µl par puits.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante. Suffisamment de réactif est fourni pour dix plaques de 96 puits.
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge foncé, rouge profond |
| Contenu et stockage | Conserver à ≤ -20°C, sous forme desséchée et à l’abri de la lumière. |
| Type de colorant | Coloration rouge profonde HCS NuclearMask™ |
| À utiliser avec (équipement) | Instrument à grande capacité |
| Quantité | 400 μL |
| Volume (métrique) | 400 μlitres |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Description | Coloration rouge profond HCS NuclearMask™ (concentrat 250X dans le DMSO) |
| Émission | IR proche |
| Gamme de produits | NuclearMask |
| Afficher plus |