Learn More
Horst™ Ruban de chauffage lisse modèle HBS
This versatile heating tape meets high requirements regarding heating power and operating temperature in a dry environment.
Marque: Horst™ 20306
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tension nominale : 230 V∼
- Câble de branchement : 0,5 m
- Épaisseur : 5,5 mm
- Largeur : 30 mm
- Rayon de recourbement min. : 10 mm
- Tresse de protection : Nickel
Spécification
3 m (L) | |
Tension ∼230 V | |
Ruban de chauffage lisse |
3 m (L) | |
HBS |