Learn More
Horst™ Ruban de chauffage lisse modèle HBS
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,5 m (L)
1,5 m (L)
10 Lm
1 m (L)
2,5 m (L)
2 m (L)
3 m (L)
4 Lm
5 m (L)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tension nominale : 230 V∼
- Câble de branchement : 0,5 m
- Épaisseur : 5,5 mm
- Largeur : 30 mm
- Rayon de recourbement min. : 10 mm
- Tresse de protection : Nickel
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 0,5 m (L) |
| Dimensions (L x l x H) | 0,5 m (L) |
| Alimentation électrique | Tension ∼230 V |
| Modèle | HBS |
| Type de produit | Ruban de chauffage lisse |