Learn More
asecos™ Rack pour substances dangereuses
Stockage de liquides inflammables et dangereux présentant un risque de pollution
sur devis
Spécification
Matériau | Acier |
---|---|
Type | Drum Rack |
Hauteur (impériale) | 82.68 in. |
Hauteur (métrique) | 2100.00 mm |
Profondeur (impériale) | 32.13 in. |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17826486
|
asecos™
27870 |
205 L | 102 kg |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
17816596
|
asecos™
27872 |
225 L | 199 kg |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
17816536
|
asecos™
27868 |
225 L | 217 kg |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Description
- Cadre de rayonnage galvanisé
- Construction robuste avec des traverses
- Les niveaux de stockage sont réglables en intervalles de 25mm
- Charge admissible par niveaux de stockage: 200kg (manière uniforme)
- Le système d’étagères peut être étendu individuellement
- Livraison démontée avec instructions de montage
- Rayonnage avec étagère galvanisé comme niveaux de stockage
- Bac de rétention galvanisé
- Garde au sol de 100 mm pour le transport avec un transpalette
Spécification
Acier | |
82.68 in. | |
32.13 in. |
Drum Rack | |
2100.00 mm | |
816.00 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Rack pour substances dangereuses