Learn More
asecos™ Rack pour substances dangereuses
Code produit. 17816596 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
205 l
225 l
Poids (métrique):
102 kg
199 kg
217 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17816596
Marque: asecos™ 27872
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Stockage de liquides inflammables et dangereux présentant un risque de pollution
  • Cadre de rayonnage galvanisé
  • Construction robuste avec des traverses
  • Les niveaux de stockage sont réglables en intervalles de 25mm
  • Charge admissible par niveaux de stockage: 200kg (manière uniforme)
  • Le système d’étagères peut être étendu individuellement
  • Livraison démontée avec instructions de montage
  • Rayonnage avec étagère galvanisé comme niveaux de stockage
  • Bac de rétention galvanisé
  • Garde au sol de 100 mm pour le transport avec un transpalette
Spécification
Capacité (impériale) 59.4 gal.
Capacité (métrique) 225 l
Matériau Acier
Type Drum Rack
Longueur (impériale) 97.24 in.
Longueur (métrique) 2470.00 mm
Largeur (impériale) 97.24 in.
Largeur (métrique) 2470.00 mm
Hauteur (impériale) 82.68 in.
Hauteur (métrique) 2100.00 mm
Profondeur (impériale) 32.13 in.
Profondeur (métrique) 816.00 mm
Poids (impériale) 438.72 lb.
Poids (métrique) 199 kg