Learn More
Harmine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15811012
Harmine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15811012
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Code produit. 15811012
Marque: Thermo Scientific Acros 302970010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 442-51-3
Formule moléculaire C13H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD00004958
Clé InChI BXNJHAXVSOCGBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme leucoharmine, yajeine, 7-methoxy-1-methyl-9h-beta-carboline, harmine, yageine, 9h-pyrido 3,4-b indole, 7-methoxy-1-methyl, telepathine, 7-methoxy-1-methyl-9h-pyrido 3,4-b indole, banisterin, banisterineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5280953
ChEBI CHEBI:28121
Nom IUPAC 7-méthoxy-1-méthyle-9H-pyrido[3,4-b]indole
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C(C)=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Harmine
Note relative au nom 98%
Point de fusion 262.0°C to 264.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 4649
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble.
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0451929 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number302970010,302972500,302970050
Numéro de lotA0386872 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/07/2022 Catalog Number302970010,302972500,302970050
Numéro de lotA0442087 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/05/2022 Catalog Number302970010,302972500,302970050
Nom du produit
Harmine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >