Learn More
Harmine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15821012 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15821012
Marque: Thermo Scientific Acros 302970050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 442-51-3 | C13H12N2O | 212.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 442-51-3
Formule moléculaire C13H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD00004958
Clé InChI BXNJHAXVSOCGBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-methoxy-1-methyl-9h-beta-carboline, leucoharmine, banisterine, banisterin, 7-methoxy-1-methyl-9h-pyrido 3,4-b indole, telepathine, 9h-pyrido 3,4-b indole, 7-methoxy-1-methyl, yageine, harmine, yajeine
CID PubChem 5280953
ChEBI CHEBI:28121
Nom IUPAC 7-méthoxy-1-méthyle-9H-pyrido[3,4-b]indole
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C(C)=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Harmine
Note relative au nom 98%
Point de fusion 262.0°C to 264.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 4649
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble.
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline