Learn More
Nabertherm™ Four de trempe
Les fours à chambre sont parfaitement adaptés pour résister à une utilisation intensive en laboratoire, par exemple lors du traitement thermique des métaux, ou lorsqu’une isolation robuste avec des briques réfractaires légères est nécessaire.Les fours peuvent être prolongés avec une variété d’accessoires.
4205.00€ - 10520.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de contrôleur | Régulation de la température | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de contrôleur | Régulation de la température | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17308029
|
Nabertherm™
N01H1NMNA |
9 L | C540 | Minutes avant température max. : 180 |
4205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17318029
|
Nabertherm™
N02H1NKNA |
11 L | B500 | Minutes avant température max. : 180 |
5115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17328029
|
Nabertherm™
N02H1NMNA |
11 L | C540 | Minutes avant température max. : 180 |
5445.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17338029
|
Nabertherm™
N02R1NKNE |
11 L | B500 | Minutes avant température max. : 120 |
5535.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17348029
|
Nabertherm™
N02R1NMNE |
11 L | C540 | Minutes avant température max. : 120 |
5865.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17358029
|
Nabertherm™
N03R1NKNE |
17 L | B500 | Minutes avant température max. : 120 |
6900.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17368029
|
Nabertherm™
N03R1NMNE |
17 L | C540 | Minutes avant température max. : 120 |
7230.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17378029
|
Nabertherm™
N04H1NKNE |
30 L | B500 | Minutes avant température max. : 105 |
6585.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17398029
|
Nabertherm™
N05H1NKNE |
40 L | B500 | Minutes avant température max. : 120 |
8580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17308039
|
Nabertherm™
N05H1NMNE |
40 L | C540 | Minutes avant température max. : 120 |
8910.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17318039
|
Nabertherm™
N06H1NKNE |
60 L | B500 | Minutes avant température max. : 120 |
10520.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Température max. :1280°C
Spécification
1280°C | |
Four de trempe |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nabertherm™ Four de trempe