Learn More
Nabertherm™ Four de trempe
Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 L
11 L
17 L
30 L
40 L
60 L
Type de contrôleur:
B500
C540
Régulation de la température:
Minutes avant température max. : 105
Minutes avant température max. : 120
Minutes avant température max. : 180
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Température max. :1280°C
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | B500 |
| Capacité (métrique) | 60 L |
| max. (métrique) | 1280°C |
| Type | Four de trempe |
| Régulation de la température | Minutes avant température max. : 120 |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 350 x 750 x 250 mm |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 1040 x 1500 x 1340 mm |