Learn More
RETSCH Têtes de division en aluminium anodisé dur
Marque:  RETSCH 42.793.0002
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 5.90000kg
Code produit. 10004350
  • 4960.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-11-2024
Description
Accessoire diviseur d'échantillon PT100
• 10 sorties
Spécification
Spécification
Tête de séparation
Pour des aliments de 10 mm maximum
10 sorties d’échantillons à libération rapide
Aluminium anodisé dur