Learn More
RETSCH Têtes de division en aluminium anodisé dur
4022.70€ - 4960.80€
Spécification
Type de produit | Tête de séparation |
---|---|
Matériau | Aluminium anodisé dur |
Code produit | Marque | Comprend | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10004350
|
RETSCH
42.793.0002 |
10 sorties d’échantillons à libération rapide | Pour des aliments de 10 mm maximum |
4960.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10762711
|
RETSCH
42.793.0009 |
8 sorties d’échantillons à libération rapide | Pour des aliments de 5 mm maximum |
4425.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10004360
|
RETSCH
42.793.0003 |
6 Quick-release Sample Outlets | Pour des aliments de 10 mm maximum |
4022.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10044370
|
RETSCH
42.793.0001 |
8 sorties d’échantillons à libération rapide | Pour des aliments de 10 mm maximum |
4314.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Accessoire diviseur d'échantillon PT100• Tête de division pour particules <5mm
• 8 sorties
Spécification
Tête de séparation | |
Aluminium anodisé dur |