Learn More
RETSCH Têtes de division en aluminium anodisé dur
Marque:  RETSCH 42.793.0003
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 3.90000kg
Code produit. 10004360
  • 4022.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-11-2024
Description
Accessoire diviseur d'échantillon PT100
• Tête aluminum anodisé
• 6 sorties
Spécification
Spécification
Dividing Head
Pour des aliments de 10 mm maximum
6 Quick-release Sample Outlets
Hard Anodized Aluminum