Learn More
Axygen™ Pointes robotisées pour portoir suspendu : pointes type Tecan à détection de niveau de liquide, non stériles
Pointes noires pour une distribution précise des échantillons
Marque: Axygen™ TT-200-CBK-HTR
Description
- En PP
- Plages de volumes comprises entre 20 et 1000 μl
- Disponibles avec ou sans filtre résistant aux aérosols
- Compatibles avec les systèmes Axygen™, Tecan™ / Perkin Elmer / Aurora™ Biomed / Corbett Cas-1200
Certifications
Produit certifié exempt de DNase et de RNase et apyrogène
Spécification
200 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Pour une distribution précise des échantillons | |
Automatisation, Rond | |
Polypropylène |
Sans filtre | |
Noir | |
Non certifiée ANSI | |
Rack | |
Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa à 1, 4, 8 têtes, Tête à 8 canaux Aurora Biomed Versa |