Learn More
Axygen™ Pointes robotisées pour portoir suspendu : pointes type Tecan à détection de niveau de liquide, non stériles
Pointes noires pour une distribution précise des échantillons
Marque: Axygen™ TT-1000-CBK-HTR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PP
- Plages de volumes comprises entre 20 et 1000 μl
- Disponibles avec ou sans filtre résistant aux aérosols
- Compatibles avec les systèmes Axygen™, Tecan™ / Perkin Elmer / Aurora™ Biomed / Corbett Cas-1200
Certifications
Produit certifié exempt de DNase et de RNase et apyrogène
Spécification
1000 μl | |
Noir | |
Non certifiée ANSI | |
Rack | |
Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa à 1, 4, 8 têtes, Tête à 8 canaux Aurora Biomed Versa |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Pour une distribution précise des échantillons | |
Automatisation, Rond | |
Polypropylène |
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
Taille: 2.2 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Pointes robotisées pour portoir suspendu : pointes type Tecan à détection de niveau de liquide, non stériles > Non stériles ; noires
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu