Learn More
Axygen™ Pointes robotisées pour portoir suspendu : Pointes transparentes pré-stérilisées de style Tecan
GREENER_CHOICE
Pointes transparentes pour une distribution précise des échantillons
Marque:  Axygen™ TT-1000-C-HTR-S
222.30 EUR valable jusqu'au 2025-05-09
Utilisez le code promo "24143" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11354285
  • 234.00€ / 1536 pièces
Expédition estimée: 17-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Axygen™ offre une gamme complète de pointes pour les systèmes d’automatisation Tecan™, Aurora Biomed et PerkinElmer™. Ces pointes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir des performances et une qualité optimales. Les pointes sont exemptes de RNase / DNase et apyrogènes. Disponibles en non stériles, stériles, non filtrées et filtrées. Les pointes en polypropylène noir transparent et conducteur sont disponibles en format 96 puits et sont également disponibles en pointes de suspension en rack, conçues pour Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep avec Liha 1, 4 à 8 têtes, Aurora Biomed Versa™ avec tête à 8 canaux et PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe avec Variospan 1, 4, 8 têtes.
  • 1000 Pointes transparentes de μl
  • Format 96 pointes
  • Polypropylène transparent
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Stériles
  • Compatibilité : Tecan™ Genesis Freedom™ / Freedom Evo™ / Miniprep avec têtes LiHa 1, 4 et 8 têtes, Aurora Biomed Versa™ avec tête 8 canaux
  • Certifications
    Produit apyrogène, certifié sans RNase et DNase
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    1000 μl
    Stérile
    Autoclavable
    Pour une distribution précise des échantillons
    Automatisation, Rond
    96 pointes/rack
    Polypropylène
    Sans filtre
    Transparent
    Non certifiée ANSI
    Rack
    Rack pour pointes suspendu
    Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa à 1, 4, 8 têtes, Tête à 8 canaux Aurora Biomed Versa
    FDS
    Documents Certificats
    Nom du produit
    Axygen™ Pointes robotisées pour portoir suspendu : Pointes transparentes pré-stérilisées de style Tecan > 16 racks / boîte ; polypropylène transparent ; 1 000 μl ; non filtrées, stériles