Learn More
Axygen™ Pointes robotisées pour portoir suspendu : Pointes transparentes pré-stérilisées de style Tecan
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4102783 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
25 μl
50 μl
200 μl
1000 μl
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Conditionnement:
1536 pièces
2304 pièces
Code produit. 11354285
Marque: Axygen™ TT1000CHTRS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pointes transparentes pour une distribution précise des échantillons
Axygen™ offre une gamme complète de pointes pour les systèmes d’automatisation Tecan™, Aurora Biomed et PerkinElmer™. Ces pointes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir des performances et une qualité optimales. Les pointes sont exemptes de RNase / DNase et apyrogènes. Disponibles en non stériles, stériles, non filtrées et filtrées. Les pointes en polypropylène noir transparent et conducteur sont disponibles en format 96 puits et sont également disponibles en pointes de suspension en rack, conçues pour Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep avec Liha 1, 4 à 8 têtes, Aurora Biomed Versa™ avec tête à 8 canaux et PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe avec Variospan 1, 4, 8 têtes.
  • 1000 Pointes transparentes de μl
  • Format 96 pointes
  • Polypropylène transparent
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Stériles
  • Compatibilité : Tecan™ Genesis Freedom™ / Freedom Evo™ / Miniprep avec têtes LiHa 1, 4 et 8 têtes, Aurora Biomed Versa™ avec tête 8 canaux
  • Certifications
    Produit apyrogène, certifié sans RNase et DNase
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Volume (métrique) 1000 μl
    Filtré Sans filtre
    Stérilité Stérile
    Couleur Transparent
    Autoclavable Autoclavable
    Certifications/Conformité Non certifiée ANSI
    À utiliser avec (application) Pour une distribution précise des échantillons
    Format Rack
    Type de pointe Automatisation, Rond
    Conditionnement Rack pour pointes suspendu
    Quantité 96 pointes/rack
    À utiliser avec (équipement) Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 Head, Aurora Biomed Versa 8-channel Head