Learn More
VEE GEE Réfractomètre portatif
Le réfractomètre portatif est exceptionnellement simple à utiliser et fournit des mesures rapides et précises pour la concentration de la quasi-totalité des solutions aqueuses dans une large gamme d’applications. La conception industrielle de l’appareil lui confère une grande longévité et lui permet de fonctionner de manière fiable pendant des années, même sur le terrain.
Marque: VEE GEE 43007
Description
- Tool-Free Calibration: Tools not required with our patented 'Zero-Ring' calibration
- Quick Results: High quality optical glass prism and all-metal housing design allows for quick temperature equilibrium
- Accurate and Sharp Readings: Large scale is best in class delivering clear, sharp figures, screen shading and incredible contrast for overall accuracy
- Protective Grip: The rubber grip reduces hand slipping and guards against user's hand heat to maintain accuracy
Spécification
Réfractomètre Brix | |
1,41 à 1,49 | |
BX-4 | |
>0.1 mL | |
± 0,2% | |
Brix | |
Malette de transport, une pipette de transfert en plastique et un manuel d’instructions | |
4 x 4 x 14 cm | |
4 cm |
45 à 82 Brix | |
Réfractomètre portatif, BX-4, 45 à 82 % Brix, ATC | |
Transparent et translucide | |
Étalonnage sans outil | |
0.20% | |
Pour des applications dans les domaines de l’alimentation, des boissons et de l’agriculture | |
230 g | |
14 cm | |
4 cm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.