Learn More
Hamilton™ Seringues à piston fileté Gastighttrade; séries 1700 et 1000
Pour les applications nécessitant un mouvement de piston extrêmement précis ou une manipulation de liquide en quantité infime
Marque: Hamilton™ 81441
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
Les extrémités de seringue à embout Luer (LT) facilitent le raccord des aiguilles à embase Kel-F™ ; tubulure en PTFE à embase Kel-F ; et 1/4 po de dia. ext. x 1/8 po de dia. int. Tubulure en caoutchouc ou Tygon™. Distribuez entre 0,33 et 13,23 μl par tour de piston en fonction du
Extrémités de seringues pour piston fileté
- Embout Luer (LT) : les aiguilles sont amovibles et s’adaptent sur une embase en verre dépoli, conique, sous forme de raccord Luer mâle. L’extrémité LT accepte la plupart des aiguilles hypodermiques, mais elle a été spécialement conçue pour être utilisée avec les aiguilles Kel-F Hamilton. Cette extrémité augmente le volume mort dans la seringue, ce qui peut ne pas être approprié pour certaines applications. Autoclavables une fois démontées.
- Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum. Calibres disponibles : 31 à 10
- Type de pointe 3 : aiguille émoussée pour une utilisation avec les vannes d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 31 à 10
- Type de pointe 4 : la pointe d’aiguille standard biseautée à 12° est recommandée pour les applications de sciences de la vie. Calibres disponibles : 31-10. Les types de pointes spéciaux tels que 30°, 45° ou n’importe quel autre angle sont disponibles sur demande.
- Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26 à 10
- Type de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 26 & 22
Spécification
Autoclavables | |
0,287 po | |
7,29 mm | |
Conçu pour des applications nécessitant un mouvement extrêmement précis du piston ou une manipulation de fluides à la minute, elles permettent une connexion facile des aiguilles à embase Kel-F et des tubulures en PTFE des embases Kel-F ; 0,25 po x dia.ext. x 0,12 po de dia. int. Tubulure en caoutchouc ou Tygon™ | |
Seringue Gastight | |
239°F | |
50°F | |
10°C | |
2,5 ml |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston) | |
0,375 po | |
9,53 mm | |
Piston fileté | |
200 psi | |
115°C | |
1002 | |
Chaque | |
Luer |