Learn More
Hamilton™ Seringues à piston fileté Gastight™ séries 1700 et 1000
Click to view available options
Volume (métrique):
25 μl
100 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
Comprend:
Manchon
Piston fileté
Modèle:
1001
1002
1702
1710
1750
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les extrémités de seringue à embout Luer (LT) facilitent le raccord des aiguilles à embase Kel-F™ ; tubulure en PTFE à embase Kel-F ; et 1/4 po de dia. ext. x 1/8 po de dia. int. Tubulure en caoutchouc ou Tygon™. Distribuez entre 0,33 et 13,23 μl par tour de piston en fonction du
Extrémités de seringues pour piston fileté
- Embout Luer (LT) : les aiguilles sont amovibles et s’adaptent sur une embase en verre dépoli, conique, sous forme de raccord Luer mâle. L’extrémité LT accepte la plupart des aiguilles hypodermiques, mais elle a été spécialement conçue pour être utilisée avec les aiguilles Kel-F Hamilton. Cette extrémité augmente le volume mort dans la seringue, ce qui peut ne pas être approprié pour certaines applications. Autoclavables une fois démontées.
- Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum. Calibres disponibles : 31 à 10
- Type de pointe 3 : aiguille émoussée pour une utilisation avec les vannes d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 31 à 10
- Type de pointe 4 : la pointe d’aiguille standard biseautée à 12° est recommandée pour les applications de sciences de la vie. Calibres disponibles : 31-10. Les types de pointes spéciaux tels que 30°, 45° ou n’importe quel autre angle sont disponibles sur demande.
- Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26 à 10
- Type de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 26 et 22
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) |
| À utiliser avec (application) | Conçues pour des applications nécessitant un mouvement extrêmement précis du piston ou une manipulation de fluides à la minute, elles permettent une connexion facile des aiguilles à embase Kel-F et des tubulures en PTFE des embases Kel-F ; D.E. de 0,25 po x D.I. de 0,12 po. Tubulure en caoutchouc ou Tygon™ |
| Comprend | Manchon |
| Type de produit | Seringue Gastight |
| Température max. (impériale) | 239°F |
| Température max. (métrique) | 115°C |
| Température (impériale) min. | 50°F |
| Modèle | 1710 |
| Température min. (métrique) | 10°C |
| Afficher plus |