Learn More
Hamilton™ Seringues pour soupapes d’injection HPLC Microliter™ et Gastight™ Waters U6K
Conçues pour une utilisation avec les soupapes d’injection HPLC Waters U6K.
99.00€ - 206.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 9001:2008, FDA |
Calibre d’aiguille | 25 sg |
Longueur (métrique) | 5 cm |
Température max. (impériale) | 239°F |
Code produit | Marque | Type de produit | Volume (métrique) | Pression max. | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Volume (métrique) | Pression max. | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11587874
|
Hamilton™
81138 |
Seringue Gastight | 250 μl | 1000°psi | 1725 |
117.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10548882
|
Hamilton™
84815 |
Seringue Microliter | 10 μl | 2000°psi | 801 |
135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10615661
|
Hamilton™
84816 |
Seringue Microliter | 25 μl | 2000°psi | 802 |
141.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10320331
|
Hamilton™
84818 |
Seringue Microliter | 100 μl | 2000°psi | 810 |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10701622
|
Hamilton™
84819 |
Seringue Microliter | 250 μl | 2000°psi | 825 |
177.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10558882
|
Hamilton™
84817 |
Seringue Microliter | 50 μl | 2000°psi | 805 |
155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11582515
|
Hamilton™
84986 |
Seringue Gastight | 100 μl | 1000°psi | 1810 |
206.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11522255
|
Hamilton™
80238 |
Seringue Gastight | 25 μl | 1000°psi | 1702 |
121.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11532255
|
Hamilton™
80938 |
Seringue Gastight | 50 μl | 1000°psi | 1705 |
121.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11567814
|
Hamilton™
81038 |
Seringue Gastight | 100 μl | 1000°psi | 1710 |
99.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11552515
|
Hamilton™
84983 |
Seringue Gastight | 50 μl | 1000°psi | 1805 |
173.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11572505
|
Hamilton™
84980 |
Seringue Gastight | 25 μl | 1000°psi | 1802 |
179.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11510082
|
Hamilton™
84989 |
Seringue Gastight | 250 μl | 500°psi | 1825 |
186.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les seringues de cette catégorie sont soit des seringues Microliter de la série 800 soit des seringues Gastight des séries 1700 et 1800.
- Les seringues Microliter sont équipées de pistons en acier inox assemblés à la main sur le corps en verre. Elles sont conçues pour l’échantillonnage de liquides
- Les seringues Gastight sont dotées de pointes de piston en PTFE qui créent des connexions étroites entre les corps de seringue et les pistons, ce qui permet l’échantillonnage de liquides ou de gaz
- Style de point d’aiguille arrondie : 3
- Terminaison de la seringue : aiguille amovible (RN)
- Permet aux aiguilles d’atteindre la marque de graduation “zéro” de la seringue
- Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le style de la pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées
- Permet l’utilisation d’une aiguille amovible sans augmenter le volume mort de la seringue et peut être utilisée en cas de risque d’obstruction dans l’aiguille
- Autoclavable une fois démontée
- L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
Spécification
Autoclavables | |
25 sg | |
239°F | |
3 |
ISO 9001:2008, FDA | |
5 cm | |
115°C | |
Soupapes d’injection HPLC Waters U6K |